617415
Carbonyl-13C,18O sulfide
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
gas
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[18O]=[13C]=S
InChI
1S/COS/c2-1-3/i1+1,2+2
Clé InChI
JJWKPURADFRFRB-RGIGPVFXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable