Principaux documents
616923
Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
CD3P(C6H5)3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
98 atom % D
Pf
186-188 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
Clé InChI
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M