Principaux documents
616877
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene-2-methyl-d3
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9D3H11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
85% (CP)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C1=C(C)CC(C)=C1C
InChI
1S/C9H14/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3/h5H2,1-4H3/i3D3
Clé InChI
VNPQQEYMXYCAEZ-HPRDVNIFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup