616044
Fmoc-Ala-OH-2,3,3,3-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-2,3,3,3-d4, L-Alanine-2,3,3,3-d4, N-Fmoc
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
Pf
147-153 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1D3,11D
Clé InChI
QWXZOFZKSQXPDC-UAMNTACQSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable