61550
Lanthanum(III) oxide
≥99.98% (metals basis)
Synonyme(s) :
Dilanthanum trioxide
About This Item
Pureté
≥99.0% (EDTA 0.1 M, KT)
≥99.98% (metals basis)
Forme
solid
Impuretés
≤300 mg/kg total metallic impurities (trace metal analysis (JCPMS))
Densité
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
Clé InChI
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable