615056
Vinyl chloride-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
Chloroethylene-d3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
pb
-13.4 °C (lit.)
Pf
-153.8 °C (lit.)
Densité
0.911 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]\C([2H])=C(\[2H])Cl
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
Clé InChI
BZHJMEDXRYGGRV-FUDHJZNOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable