614343
4-Nonylphenol-2,3,5,6-d4
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
293-297 (lit.)
Densité
0.957 g/mL
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c(CCCCCCCCC)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10D,11D,12D,13D
Clé InChI
IGFHQQFPSIBGKE-ZGAVCIBUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup