Documents
613630
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-d3-butane-d8
98 atom % D
Synonyme(s) :
tert-Pentyl-d11-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5D11H2N
Poids moléculaire :
98.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Densité
0.841 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+11
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H13N/c1-4-5(2,3)6/h4,6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2
Clé InChI
GELMWIVBBPAMIO-BIQBMNTRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup