612715
Trichlorofluoromethane solution
NMR reference standard, 50% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Qualité
NMR reference standard
Niveau de qualité
Concentration
50% in chloroform-d (99.8 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
Chaîne SMILES
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
Clé InChI
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Quantité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3