610011
Boron-11B trifluoride
≥95 atom % 11B
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥95 atom % 11B
Forme
gas
Poids mol.
67.96 by atom % calculation
Point d'ébullition
-100 °C (lit.)
Pf
-127 °C (lit.)
Changement de masse
depleted
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
Clé InChI
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable