608815
Ethylenediamine-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonyme(s) :
1,2-Ethanedi(amine-15N) dihydrochloride
About This Item
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
Cl.Cl.[15NH2]CC[15NH2]
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i3+1,4+1;;
Clé InChI
OHHBFEVZJLBKEH-MWLKZMJOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable