607592
Cyanamide-13C,15N2 solution
50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
H215N13C15N
Poids moléculaire :
45.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Concentration
50 wt. % in H2O
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[15NH2][13C]#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
XZMCDFZZKTWFGF-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.