Documents
607118
Sigma-Aldrich
Methylamine-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
13CH315NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
33.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Technique(s)
protein expression: suitable
Point d'ébullition
-6.3 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3][15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1+1,2+1
Clé InChI
BAVYZALUXZFZLV-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
<-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
< -30 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles