606383
Methylphosphonic-13C dichloride
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
35-37 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[13CH3]P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-5(2,3)4/h1H3/i1+1
Clé InChI
SCLFRABIDYGTAZ-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.00 °C - closed cup