605832
Octanoic acid-1-13C Extra
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Octanoic acid-1-13C, Caprylic acid-1-13C
About This Item
Produits recommandés
Description
Special high CP
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Indice de réfraction
n20/D 1.4284 (lit.)
Point d'ébullition
237 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Densité
0.916 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
Clé InChI
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup