Principaux documents
605751
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-13C16
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-13C16 potassium salt, Palmitic acid-13C16 potassium salt, Potassium hexadecanoate-13C16
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)1413CO2K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
285 °C (lit.)
Changement de masse
M+16
Chaîne SMILES 
[K+].[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1;
Clé InChI
MQOCIYICOGDBSG-SJIUKAAASA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Rachel J Perry et al.
Cell, 160(4), 745-758 (2015-02-11)
Impaired insulin-mediated suppression of hepatic glucose production (HGP) plays a major role in the pathogenesis of type 2 diabetes (T2D), yet the molecular mechanism by which this occurs remains unknown. Using a novel in vivo metabolomics approach, we show that