Documents
605719
Sigma-Aldrich
Methyl stearate-13C18
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methyl octadecanoate-13C18
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)1613CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Point d'ébullition
181-182 °C (lit.)
Pf
37-41 °C (lit.)
Changement de masse
M+18
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1
Clé InChI
HPEUJPJOZXNMSJ-XKFLGDHCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.0 °C - closed cup