Documents
605638
Sigma-Aldrich
Glyceryl-13C3 trioleate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Triolein--glyceryl-13C3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C54H104O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
888.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
235-240 °C (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i52+1,53+1,54+1
Clé InChI
PHYFQTYBJUILEZ-ZMDPPTPPSA-N
Catégories apparentées
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
626.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
330 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Triolein European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001113
Triolein