Principaux documents
604577
Sigma-Aldrich
N-Ethylpiperazine-2,3-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C4H14N2
Poids moléculaire :
116.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCN1CCN[13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3/i3+1,5+1
Clé InChI
WGCYRFWNGRMRJA-ZIEKVONGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup