Key Documents
603724
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Isopropyl iodide-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3CHI13CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥99% (CP)
Contient
copper as stabilizer
Point d'ébullition
88-90 °C (lit.)
Densité
1.713 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC([13CH3])I
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1+1
Clé InChI
FMKOJHQHASLBPH-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup