Documents
600253
Sigma-Aldrich
Helium-3He
99.9999 atom %, 99.995% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
3He
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99.9999 atom %
Pureté
99.995% (CP)
Forme
gas
Impuretés
<0.005% Total others
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES 
[3He]
InChI
1S/He/i1-1
Clé InChI
SWQJXJOGLNCZEY-BJUDXGSMSA-N
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2