600148
L-Valine-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
SILAC Amino Acid, (S)-α-Aminoisovaleric acid-13C5,15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-13C5,15N, L-Valine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-valine
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +26.6°, c = 1 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[H][13C@]([15NH2])([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-XAFSXMPTSA-N
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable