Principaux documents
597945
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
Synonyme(s) :
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H2OCH2CH3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
206-211 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-4-14-10-7(2)5-9(11(12)13)6-8(10)3/h5-6,12-13H,4H2,1-3H3
Clé InChI
FMJASQDMWVBTOJ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable