Documents
597600
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1nc(Cl)ncc1C#N
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
Clé InChI
WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Andrej Pevec
Acta chimica Slovenica, 62(2), 297-303 (2015-06-19)
The synthesis and spectroscopic characterization of some pyrimidinium hexafluoridosilicate salts with the formula (RH)2[SiF]6 (where R = 2-aminopyrimidine (1), cytosine (2) and 5-cyanocytosine (3)) is obtained in the reaction of SiO2 with hydrofluoric acid solution and subsequent addition of 2-aminopyrimidine