Key Documents
597511
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
H3C(CH2)3OC6H2(CH3)2B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
193-198 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C12H19BO3/c1-4-5-6-16-12-9(2)7-11(13(14)15)8-10(12)3/h7-8,14-15H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
NOVHHUSAJRKJRC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable