Principaux documents
59750
Sigma-Aldrich
Isopropyltriphenylphosphonium bromide – sodium amide mixture
1 g contains ~2.3 mmol phosphonium bromide
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Qualité
1 g contains ~2.3 mmol phosphonium bromide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Br-].N[Na].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Quantité
1 mL contains ~1.6 mmol phosphonium bromide
Autres remarques
Ready-to-use mixture for the preparation of the corresponding ylide in THF
M. Schlosser et al.
Chimia, 36, 396-396 (1982)