Principaux documents
597074
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(OCH2CH2CH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
56-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCOc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-6-14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
Clé InChI
QILIDAIRUWTFHF-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable