Principaux documents
595616
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H3(Cl)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
188-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-8-11(14(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16-17H,9H2
Clé InChI
AYSMMNDQVZAXQY-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable