Documents
594547
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
57-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
Clé InChI
ZZAJFWXXFZTTLH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable