594261
5-Bromoisoquinoline
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
83-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1cccc2cnccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H
Clé InChI
CYJZJGYYTFQQBY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable