Documents
593966
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2BBrF4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
150-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BBrF4O2/c8-2-5(11)3(9)1(7(13)14)4(10)6(2)12/h13-14H
Clé InChI
WFADCDXWIFNRJC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable