Key Documents
593524
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-iodophenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5BFIO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
238-243 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(I)c1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,10-11H
Clé InChI
NNMDGAIATJXYFJ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable