Key Documents
593494
Sigma-Aldrich
Tetrakis(pyrrolidino)diborane
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H32B2N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
78-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCN(C1)B(B(N2CCCC2)N3CCCC3)N4CCCC4
InChI
1S/C16H32B2N4/c1-2-10-19(9-1)17(20-11-3-4-12-20)18(21-13-5-6-14-21)22-15-7-8-16-22/h1-16H2
Clé InChI
SSJAPCOUEXPQNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges