Documents
591858
Sigma-Aldrich
Myristoyl-1-13C chloride
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Tetradecanoyl-1-13C chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)1213COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
250 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC[13C](Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3/i14+1
Clé InChI
LPWCRLGKYWVLHQ-UJKGMGNHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup