Documents
591459
Sigma-Aldrich
Methyl (3S)-(+)-3-(1-methylindol-3-yl)butanoate
optical purity ee: 97% (HPLC), 98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +7°, c = 1% in chloroform
Pureté optique
ee: 97% (HPLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.5590 (lit.)
Point d'ébullition
344-345 °C (lit.)
Densité
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C[C@H](C)c1cn(C)c2ccccc12
InChI
1S/C14H17NO2/c1-10(8-14(16)17-3)12-9-15(2)13-7-5-4-6-11(12)13/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
QIOUBQLAFUPETC-JTQLQIEISA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup