Documents
590827
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyphenylacetic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
88-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)10-11-5-4-8-13(9-11)17-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Clé InChI
LEMRHTTWKDVQEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable