Principaux documents
588563
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate-3-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Butyric acid-3-13C sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH313CH2CH2CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pf
250-253 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Na+].C[13CH2]CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i2+1;
Clé InChI
MFBOGIVSZKQAPD-CGOMOMTCSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable