Principaux documents
588180
Sigma-Aldrich
1-Dimethylamino-2-propylamine
98%
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylpropylenediamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)CH2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.18
Numéro Beilstein :
969185
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
113 °C (lit.)
Densité
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(N)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-5(6)4-7(2)3/h5H,4,6H2,1-3H3
Clé InChI
RRQHLOZQFPWDCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter