Documents
588083
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methylphenol-2,6-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
4-Chloro-m-cresol-2,6-d2
About This Item
Formule linéaire :
ClC6D2H(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
235 °C (lit.)
Pf
63-65 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]c1cc(Cl)c(C)c([2H])c1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3/i2D,4D
Clé InChI
CFKMVGJGLGKFKI-XRIVEGAOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2