Principaux documents
587338
Sigma-Aldrich
Sodium hexanitroiridate(III)
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Na3Ir(NO2)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pf
347-358 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Ir-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable