Key Documents
587222
Sigma-Aldrich
Europium(III) phosphate hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
EuO4P · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.94 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: europium
Chaîne SMILES 
[Eu+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Eu.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
Clé InChI
BOCFVANIXFYKBV-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable