586730
DL-Alanine-3-13C,3,3,3-d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
289 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1+1D3
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-KQORAOOSSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3