Documents
579912
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluoroanisole
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(F2)OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1c(F)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2O/c1-11-7-5(8)2-4(9)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
MFXWQGHKLXJIIP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable