Documents
579386
Sigma-Aldrich
trans-1-Heptenylboronic acid
Synonyme(s) :
(E)-Hept-1-enylboronic acid, trans-1-Hepten-1-ylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
107-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C\B(O)O
InChI
1S/C7H15BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7,9-10H,2-5H2,1H3/b7-6+
Clé InChI
LDTJUGVTOZBIBN-VOTSOKGWSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura alkenylation
  • Palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction of oxabicyclic alkenes
  • Double Suzuki couplings
  • Rhodium-catalyzed asymmetric addition reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable