57865
4-Nitrophenyl iodoacetate
≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0%
Pf
79-82 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CI)cc1
InChI
1S/C8H6INO4/c9-5-8(11)14-7-3-1-6(2-4-7)10(12)13/h1-4H,5H2
Clé InChI
GERXSZLDSOPHJV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable