Principaux documents
577219
Sigma-Aldrich
4-Hexyloxyphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
H3C(CH2)5OC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5150 (lit.)
pb
283-284 °C (lit.)
Densité
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCOc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C13H17NO2/c1-2-3-4-5-10-16-13-8-6-12(7-9-13)14-11-15/h6-9H,2-5,10H2,1H3
Clé InChI
XQMJWYWIVNCPKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable