Documents
577189
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl acrylate
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
38-42 °C (lit.)
λmax
220 nm
Chaîne SMILES 
C=CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H10O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h2-9H,1H2
Clé InChI
SLVJUZOHXPZVLR-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent monomer
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable