Documents
576999
Sigma-Aldrich
4-Aminopiperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3D9N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Densité
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+9
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D
Clé InChI
BCIIMDOZSUCSEN-UHUJFCCWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45.6 °C - closed cup