Documents
576867
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorophenyl acetate
97%
Synonyme(s) :
O-Acetyl-2-bromo-4-fluorophenol
About This Item
Formule linéaire :
H3CCO2C6H3(Br)F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
Point d'ébullition
95 °C/4.2 mmHg (lit.)
Densité
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccc(F)cc1Br