Principaux documents
576751
Sigma-Aldrich
Naphtho[2,1,8-qra]naphthacene-7,12-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pf
254.2-255.9 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1cc4ccc5cccc6ccc3c4c56